Key Documents
SML3338
Sigma-Aldrich
NF-56-EJ40
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(2-(4′-((4-Methylpiperazin-1-yl)methyl)biphenyl-3-ylcarboxamido)phenyl)acetic acid, 2-(2-(4′-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)-[1,1′-biphenyl]-3-carboxamido)phenyl)acetic acid, 2-[[[4′-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl][1,1′-biphenyl]-3-yl]carbonyl]amino]-benzeneacetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H29N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
443.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
NF-56-EJ40 is a high-affinity, potent and human species-selective succinate receptor SUCNR1 (GPR91) antagonist (human GPR91 Ki/KD = 17.4/33 nM; GTPγS assay IC50 = 25 nM/human, >100 μM/rat). Extracellular succinate is reported to hyperpolarize M2 macrophages through GPR91-mediated Gq signaling, blockable by NF-56-EJ40 (1 μM) or Gq inhibitor YM-254890 (1 μM).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable