SML2656
TSQ
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-Methoxy-8-p-toluenesulfonamido-quinoline, N-(6-Methoxy-8-quinolinyl)-4-methylbenzenesulfonamide
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC2=C3C(C=CC=N3)=CC(OC)=C2)=O
InChI
1S/C17H16N2O3S/c1-12-5-7-15(8-6-12)23(20,21)19-16-11-14(22-2)10-13-4-3-9-18-17(13)16/h3-11,19H,1-2H3
Clé InChI
HKRNYOZJJMFDBV-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable