SML2030
Tasimelteon
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(1R, 2R)-N-[2- (2,3-Dihydrobenzofuran-4-yl)cyclopropylmethyl]propanamide, BMS-214778, Hetlioz, MA 1, N-[[(1R,2R)-2-(2,3-Dihydro-4-benzofuranyl)cyclopropyl]methyl]propanamide, VEC-162
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(CC)NC[C@@H]1C[C@H]1C2=C3C(OCC3)=CC=C2
InChI
1S/C15H19NO2/c1-2-15(17)16-9-10-8-13(10)11-4-3-5-14-12(11)6-7-18-14/h3-5,10,13H,2,6-9H2,1H3,(H,16,17)/t10-,13+/m0/s1
Clé InChI
PTOIAAWZLUQTIO-GXFFZTMASA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable