SML1104
NQTrp
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,4-Naphthoquinon-2-yl-l-tryptophan, N-(1,4-Dihydro-1,4-dioxo-2-naphthalenyl)-L-tryptophan
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
, orange to dark orange-red
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1C(N[C@H](C(O)=O)CC2=CNC3=C2C=CC=C3)=CC(C4=C1C=CC=C4)=O
InChI
1S/C21H16N2O4/c24-19-10-17(20(25)15-7-2-1-6-14(15)19)23-18(21(26)27)9-12-11-22-16-8-4-3-5-13(12)16/h1-8,10-11,18,22-23H,9H2,(H,26,27)/t18-/m0/s1
Clé InChI
DZZUYZXINNHEGM-SFHVURJKSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience