Key Documents
SML1098
Sigma-Aldrich
Vilazodone hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-[4-[4-(5-Cyano-1H-indol-3-yl)butyl]-1-piperazinyl]- 2-benzofurancarboxamide hydrochloride, EMD 68843, SB 659746A.
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H27N5O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
477.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C26H27N5O2.ClH/c27-16-18-4-6-23-22(13-18)19(17-29-23)3-1-2-8-30-9-11-31(12-10-30)21-5-7-24-20(14-21)15-25(33-24)26(28)32;/h4-7,13-15,17,29H,1-3,8-12H2,(H2,28,32);1H
Clé InChI
RPZBRGFNBNQSOP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Actions biochimiques/physiologiques
Vilazodone is a serotonin 5-HT1A partial agonist and serotonin-selective reuptake inhibitor (SPARI) that is used clinically as an antidepressant for major depressive disorder.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable