SML1066
CYM50358
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[4-(Aminomethyl)-2,6-dimethylphenyl]-5-(2,5-dichlorophenyl)-2-furancarboxamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(NC1=C(C)C=C(CN)C=C1C)C2=CC=C(C3=CC(Cl)=CC=C3Cl)O2
InChI
1S/C20H18Cl2N2O2/c1-11-7-13(10-23)8-12(2)19(11)24-20(25)18-6-5-17(26-18)15-9-14(21)3-4-16(15)22/h3-9H,10,23H2,1-2H3,(H,24,25)
Clé InChI
QWJOPXDAQCDRRM-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3