SML0927
Diapocynin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,1′-(6,6′-Dihydroxy-5,5′-dimethoxy[1,1′-biphenyl]-3,3′-diyl)bis-ethanone, 4′,4′′′-Dihydroxy-5′,5′′′-dimethoxy-3′,3′′′-biacetophenone (8CI), Dehydrodiacetovanillone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
room temp
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research