SMB00240
3,5,7-Trihydroxy-p-menth-1-en-6-one, 5-Tigloyl, 3-Ac
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable