Merck
A7377
D-Alanine
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-2-Aminopropionic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
89.09
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
206-418-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1720249
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
D-Alanine, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
291 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
application(s)
detection
peptide synthesis
SMILES string
C[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-UWTATZPHSA-N
General description
Alanine is a non essential amino acid.
Application
D-Alanine has been used:
  • as an amine donor for ω-transaminase mediated (R)-amination
  • as a substrate for the treatment of D-amino acid oxidase (DAAO )-transfected cells
  • to measure the heat capacity of L-alanine single crystal
Biochem/physiol Actions
D-Alanine is the non-proteinogenic form of alanine which is used in bacterial cell wall biosynthesis. D-Alanine is used to study the specificity and kinetics of alanine racemase(s) (alaR).
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe