SMB00081
Wogonoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
5,7-Dihydroxy 8-methoxyflavone 7-glucuronide, Glychionide B, Oroxindin, Wogonin 7-glucuronide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COc1c(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(O)=O)cc(O)c3C(=O)C=C(Oc13)c4ccccc4
InChI
1S/C22H20O11/c1-30-18-13(32-22-17(27)15(25)16(26)20(33-22)21(28)29)8-11(24)14-10(23)7-12(31-19(14)18)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,15-17,20,22,24-27H,1H3,(H,28,29)/t15-,16-,17+,20-,22+/m0/s1
Clé InChI
LNOHXHDWGCMVCO-NTKSAMNMSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable