Key Documents
PHL86063
Luteolin 4′-glucoside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 4′-glucoside, Juncein
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H20O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
448.38
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1C2=C(O)C=C(O)C=C2OC(C3=CC=C(O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)C(O)=C3)=C1
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable