SAB5600116
Anti-HA-Tag antibody, Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM305, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Human influenza hemagglutinin amino acids 98-106
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM305, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Technique(s)
flow cytometry: 0.1-1 μg/mL
immunocytochemistry: 0.1-1 μg/mL
immunohistochemistry: 0.01-0.5 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 0.5-2 μg/mL
western blot: 0.1-1 μg/mL
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable