SAB4700447
Anti-c-Myc Tag Antibody
mouse monoclonal, 9E10
Synonyme(s) :
Anti-Cellular myelocytomatosis oncogene, Anti-c-Myc
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Monoclonal Anti-MYC , (C-terminal) antibody produced in mouse, clone 9E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9E10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
fusion proteins in all species, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYC(4609)
Description générale
Immunogène
Application
- western blotting analysis
- chromatin immunoprecipitation quantitative PCR (ChIP-qPCR assays
- immunofluorescence microscopy
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable