SAB4600371
Monoclonal Anti-6X His IgG, CF™680 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 33D10.D2.G8, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
CF™ 680 conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
33D10.D2.G8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Fluorescence
λex 681 nm; λem 698 nm
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Notes préparatoires
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable