SAB4300467
Anti-VASP (Ab-157) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-vasodilator-stimulated phosphoprotein antibody produced in rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~50 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(R-V-S-N-A)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VASP(7408)
Catégories apparentées
1 of 4
Cet article | SAB4300129 | HPA005724 | SAB4300227 |
---|---|---|---|
conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution |
technique(s) indirect immunofluorescence: 1:100-1:200, western blot: 1:500-1:1000 | technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000 | technique(s) immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:500-1:1000 | technique(s) indirect immunofluorescence: 1:100-1:200, western blot: 1:500-1:1000 |
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable