SAB4200693
Anti-CNPase antibody, Mouse monoclonal
clone 11-5B, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
2′,3′-cyclic-nucleotide 3′-phosphodiesterase, CNP, CNPase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
11-5B, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 46 kDa (CNP1)
48 kDa (CNP2)
Espèces réactives
pig (pig origin but not guinea pig), sheep, rat, bovine, rabbit, canine, human, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 5-10 μg/mL using whole rat brain extract
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CNP(1267)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable