SAB3701436
Monoclonal Anti-Hsc70 (Hsp73) antibody produced in mouse
clone N27F3-4, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-HSC54 antibody, Anti-HSC71 antibody, Anti-Heat shock protein 8 antibody, Anti-Heat-shock70-KD protein 10, Anti-MHV-A59
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
N27F3-4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
canine, bovine, salmon, beluga, rat, Caenorhabditis elegans, human, carp, Drosophila, mouse, chicken
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HSPA1A(3303)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable