SAB204908
Anti-Human IgG antibody produced in goat
affinity isolated antibody
About This Item
Produits recommandés
Conjugué
biotin conjugate
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
Isotype
IgG
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable