SAB1412673
ANTI-ST6GALNAC1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HSY11339, SIAT7A, ST6GALNAC1, ST6GalNAcI, STYI
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 68.6 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ST6GALNAC1(55808)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MRSCLWRCRHLSQGVQWSLLLAVLVFFLFALPSFIKEPQTKPSRHQRTENIKERSLQSLAKPKSQAPTRARRTTIYAEPVPENNALNTQTQPKAHTTGDRGKEANQAPPEEQDKVPHTAQRAAWKSPEKEKTMVNTLSPRGQDAGMASGRTEAQSWKSQDTKTTQGNGGQTRKLTASRTVSEKHQGKAATTAKTLIPKSQHRMLAPTGAVSTRTRQKGVTTAVIPPKEKKPQATPPPAPFQSPTTQRNQRLKAANFKSEPRWDFEEKYSFEIGGLQTTCPDSVKIKASKSLWLQKLFLPNLTLFLDSRHFNQSEWDRLEHFAPPFGFMELNYSLVQKVVTRFPPVPQQQLLLASLPAGSLRCITCAVVGNGGILNNSHMGQEIDSHDYVFRLSGALIKGYEQDVGTRTSFYGFTAFSLTQSLLILGNRGFKNVPLGKDVRYLHFLEGTRDYEWLEALLMNQTVMSKNLFWFRHRPQEAFREALHMDRYLLLHPDFLRYMKNRFLRSKTLDGAHWRIYRPTTGALLLLTALQLCDQVSAYGFITEGHERFSDHYYDTSWKRLIFYINHDFKLEREVWKRLHDEGIIRLYQRPGPGTAKAKN
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable