S7882
(−)-Scopolamine N-butyl bromide
≥98% (TLC), powder
Synonyme(s) :
(−)-N-Butylscopolamine bromide, Hyoscine N-butyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]25/D −20.8°, c = 3 in H2O(lit.)
Couleur
white
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Chaîne SMILES
[Br-].[H][C@@]12C[C@H](C[C@@]([H])([C@]3([H])O[C@]13[H])[N+]2(C)CCCC)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C21H30NO4.BrH/c1-3-4-10-22(2)17-11-15(12-18(22)20-19(17)26-20)25-21(24)16(13-23)14-8-6-5-7-9-14;/h5-9,15-20,23H,3-4,10-13H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,22?;/m1./s1
Clé InChI
HOZOZZFCZRXYEK-GSWUYBTGSA-M
Informations sur le gène
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable