S0758
Sulfaphenazole
≥98%
Synonyme(s) :
4-Amino-N-(1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulfonamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
powder
Solubilité
ethanol: 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccnn2-c3ccccc3
InChI
1S/C15H14N4O2S/c16-12-6-8-14(9-7-12)22(20,21)18-15-10-11-17-19(15)13-4-2-1-3-5-13/h1-11,18H,16H2
Clé InChI
QWCJHSGMANYXCW-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP2C18(1562) , CYP2C19(1557) , CYP2C9(1559)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable