R9778
Anti-hnRNP-A1 antibody, Mouse monoclonal
~2 mg/mL, clone 4B10, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein-A1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4B10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 32-35 kDa
Espèces réactives
bovine, human, canine
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using total cell extract of HeLa cells
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HNRNPA1(3178)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Western Blotting (1 paper)
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry.
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable