R4903
Anti-hnRNP-L antibody, Mouse monoclonal
clone 4D11, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein-L
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4D11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~68 kDa
Espèces réactives
bovine, newt, chicken, human, monkey, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using total cell extract of MDBK cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HNRNPL(3191)
mouse ... Hnrnpl(15388)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- western blotting
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable