Documents
R8781
Sigma-Aldrich
Rapamycine
from Streptomyces hygroscopicus, ≥95% (HPLC), solution, mTOR inhibitor
Synonyme(s) :
23,27-Époxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclohentriacontine solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C51H79NO13
Poids moléculaire :
914.17
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
product name
Rapamycine, Ready Made Solution, 2.5 mg/mL in DMSO (2.74 mM), from Streptomyces hygroscopicus
Source biologique
Streptomyces hygroscopicus
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.56 hPa ( 20 °C)
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solution
Température d'inflammation spontanée
301 °C
Concentration
2.5 mg/mL in DMSO (2.74 mM)
Couleur
colorless to yellow
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
yeast
Mode d’action
enzyme | inhibits
Température de stockage
−20°C
Description générale
La rapamycine est un antibiotique du type triène macrocyclique possédant une puissante activité immunosuppressive et anticancéreuse. Elle forme un complexe avec FKBP12 qui se lie à la cible moléculaire de la rapamycine, mTOR, et l'inhibe. mTOR fait partie de la famille des kinases associées à la phosphoinositide kinase (PIKK) qui améliore la prolifération cellulaire par la voie de signalisation phosphoinositol 3-kinase/Akt. L'inhibition de cette voie par la rapamycine bloque les éléments en aval, ce qui provoque l'arrêt du cycle cellulaire dans la phase G1. Parmi les effecteurs de l'action de mTOR se trouvent 4EBP1 et S6K1.
Rapamycin, an mTOR inhibitor, is derived from Streptomyces hygroscopicus. It can inhibit viral replication. This natural anti-fungal antibiotic is a proven anti-aging agent. Rapamycin significantly inhibits mTORC1 regardless of age.
Application
Rapamycin has been used:
  • as a supplement in mTeSR1 medium to culture induced pluripotent stem cell (iPSC) colonies for induction of autophagy signaling
  • to treat the Drosophila S2 cells at 65-70% confluence,
  • to measure protein synthesis
  • to stimulate autophagy in ovarian cancer cells
Conditionnement
200uL
Autres remarques
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. À conserver sous gaz inerte. Produit hygroscopique.
La rapamycine a été expertisée et recommandée par les experts du Chemical Probes Portal. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la fiche de la sonde rapamycine sur le site Internet du Chemical Probes Portal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Modulating eIF6 levels unveils the role of translation in ecdysone biosynthesis during Drosophila development
Arianna R, et al.
Developmental Biology, 455, 100-111 (2019)
Autophagy-dependent toxicity of amino-functionalized nanoparticles in ovarian cancer cells
Christian S, et al.
Journal of materials chemistry. B, 7, 5376-5391 (2019)
Rapamycin for longevity: opinion article
Blagosklonny, Mikhail V
Aging (Albany. NY.), 11, 8048-8048 (2019)
Yolanda T Chong et al.
Cell, 161(6), 1413-1424 (2015-06-06)
Proteomics has proved invaluable in generating large-scale quantitative data; however, the development of systems approaches for examining the proteome in vivo has lagged behind. To evaluate protein abundance and localization on a proteome scale, we exploited the yeast GFP-fusion collection
Oriana Trubiani et al.
Stem cell research & therapy, 7, 1-1 (2016-01-06)
Multiple sclerosis is a demyelinating disease mostly of autoimmune origin that affects and damages the central nervous system, leading to a disabling condition. The aim of the present study was to investigate whether administration of mesenchymal stem cells from human
Articles
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.