R0763
Nalgene® CryoBox™
5 × 5 array for 1.2 and 2.0 mL vials
Synonyme(s) :
cryovial storage box, freezer storage
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polycarbonate
Caractéristiques
Holds 25 x 1.2 -2.0 mL vials
Conditionnement
pack of 8 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene® 5025-0505
Technique(s)
cryopreservation: suitable
L × l × H
3 in. × 3 in. × 2 in.
Taille
76x76x51 mm