BR114864
BRAND® storage box
Holds 81 x 3,4 or 5mL tubes
Synonyme(s) :
Accessories, Cryogenic Tubes, Sample Storage, Storing box, Tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polycarbonate
Caractéristiques
Holds 81 x 3,4 or 5mL tubes
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 114864
Taille
132x132x95 mm