Key Documents
PZ0289
Sigma-Aldrich
PF-06651481-00
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[(3,5-Dichloro-4-methoxyphenyl)amino]-6-methoxy-7-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propoxy]-3-quinolinecarbonitrile, Bosutinib isomer 4, PF-06651481
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H29Cl2N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
530.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CN(CC1)CCN1CCCOC2=C(OC)C=C3C(N=CC(C#N)=C3NC4=CC(Cl)=C(OC)C(Cl)=C4)=C2
InChI
1S/C26H29Cl2N5O3/c1-32-6-8-33(9-7-32)5-4-10-36-24-14-22-19(13-23(24)34-2)25(17(15-29)16-30-22)31-18-11-20(27)26(35-3)21(28)12-18/h11-14,16H,4-10H2,1-3H3,(H,30,31)
Clé InChI
YCLIWTLPTXAGPQ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
PF-06651481-00 is an isomer of orally available dual Src/Abl kinase inhibitor Bosutinib.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable