OH30467836
Ohaus® Navigator® Portable Balance
Model NVT3200M, weighing capacity 3200 g, resolution: 1 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
metal weighing plate
Caractéristiques
CE compliant
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 30467836
Plage de mesure de la capacité de pesée
3200 g, resolution: 1 g
Bac de pesée, larg. × Long.
17.4 cm × 23 cm
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages