O3757
Octyl β-D-glucopyranoside solution
≥95% (HPLC), 50 % (w/v) in H2O
Synonyme(s) :
n-Octyl glucoside, OGP
About This Item
Produits recommandés
Description
non-ionic
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Poids mol.
average mol wt 24500-25000
Concentration
50 % (w/v) in H2O
Nombre d'agrégation
84
CMC
20-25
Température de transition
cloud point ≥100
Application(s)
detection
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Clé InChI
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable