N0163
Nitrate Reductase from Arabidopsis thaliana
vial of ≥0.5 unit
Synonyme(s) :
NADH:nitrate oxidoreductase
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in Pichia pastoris
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Conditionnement
vial of ≥0.5 unit
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable