MTCR8013
MTC™ Bio IceRack™ Tube Platform with Detachable Lid
to hold, 72 x 1.5 mL tubes
Synonyme(s) :
cooled microtube rack, cooled tube rack
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
to hold 72 x 1.5 mL tubes
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio R8013
Paramètres
-80-135 °C temp. range
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Designed for crushed Ice
- Polypropylene, -80°C to 135°C
- Detachable “lift-off” lids
- Economical
- For screw cap and snap cap tubes