M8316
Anti-MRP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ABCC2, Anti-Multidrug Resistance Associated Protein 2, Anti-cMOAT, Anti-cMRP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~190 kDa
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:100 using paraformaldehyde-fixed HepG2 cells
indirect immunofluorescence: 1:100 using rat liver frozen sections
western blot: 1:1,000 using whole extract of HepG2 human hepatoblastoma cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ABCC2(1244)
rat ... Abcc2(25303)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- western blotting
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable