L8397
ʟ-Leucinethiol
leucine aminopeptidase inhibitor, solid
Synonyme(s) :
Dithiobis(2-amino-4-methylpentane)
About This Item
Produits recommandés
product name
L-Leucinethiol, oxidized dihydrochloride, leucine aminopeptidase inhibitor
Niveau de qualité
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)C[C@H](N)CS
InChI
1S/C6H15NS/c1-5(2)3-6(7)4-8/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3/t6-/m0/s1
Clé InChI
GXEDNWSUKCJLLB-LURJTMIESA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable