K4519
Keratinase
lyophilized powder
Synonyme(s) :
Keratinase from Bacillus licheniformis, KerA, Keratinolytic protease
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli BL21
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
300-1000 units/mg protein
Poids mol.
~39 kDa
Plage de pH
5.5-12.5(optimum activity is seen at pH 12.5)
pl
8.73
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Propriétés physiques
Définition de l'unité
Notes préparatoires
Substrats
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3