K4013
Kasugamycin hydrochloride from Streptomyces kasugaensis
Synonyme(s) :
3-O-[2-Amino-4-[(carboxyiminomethyl)amino]-2,3,4,6-tetradeoxy-D-arabino-hexopyranosyl]-D-chiro-inositol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Streptomyces kasugaensis
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O)[C@@H](N)C[C@@H]1NC(C(O)=O)=N.Cl
InChI
1S/C14H25N3O9.ClH/c1-3-5(17-12(16)13(23)24)2-4(15)14(25-3)26-11-9(21)7(19)6(18)8(20)10(11)22;/h3-11,14,18-22H,2,15H2,1H3,(H2,16,17)(H,23,24);1H/t3-,4+,5+,6-,7+,8+,9-,10+,11+,14-;/m1./s1
Clé InChI
ZDRBJJNXJOSCLR-NZXABURVSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable