Merck
Toutes les photos(5)
Documents
H7006
Sigma-Aldrich
HEPES sodium salt
≥99.0% (titration)
Synonyme(s) :
2-(4-(2-Hydroxyéthyl)pipérazin-1-yl)éthanesulfonate de sodium, Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-éthanesulfonique sodium salt, Acide N-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-N′-(2-éthanesulfonique) sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H17N2NaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.29
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (titration)
Forme
powder
Conditions de stockage
dry at room temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white
pH
10-12 (1 M in water)
Plage de pH utile
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
Solubilité
water: 0.1 M, clear, colorless
Adéquation
suitable for mass spectrometry
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
general analytical (
)
life science and biopharma
metabolomics
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Clé InChI
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Le sel d'HEPES, ou sel de sodium de l'acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-éthanesulfonique, est un tampon biologique zwittérionique couramment utilisé dans la recherche en biologie et en biochimie. Son pouvoir tampon fonctionne de pH 6,8 à pH 8,2, ce qui en fait une solution idéale pour toute une variété d'applications de recherche. L'HEPES est également un choix populaire pour tamponner les milieux de culture cellulaire, car il présente certains avantages comme une plus faible toxicité cellulaire que les alternatives comme le Tris ou le phosphate.
Largement utilisé dans la recherche en biologie cellulaire et en biochimie, l'HEPES fait la preuve de sa polyvalence dans les protocoles d'extraction et de purification des protéines, grâce à sa stabilité sur une vaste plage de pH et à sa liaison extrêmement réduite aux ions métalliques. C'est aussi un composé intéressant pour divers procédés biologiques et biochimiques, notamment l'immunoprécipitation, la lyse cellulaire et l'imagerie de cellules vivantes, ce qui en fait un outil polyvalent dans différentes applications de recherche.
Application
Le tampon HEPES peut être utilisé :
  • Dans la plupart des études impliquant des ions métalliques.
  • comme substitut du Tris ou du phosphate dans les études impliquant des ions métalliques.
  • comme tampon de broyage pour des études sur les plantes.
  • comme tampon de migration en électrophorèse sur gel.
  • comme tampon dans des études d'électroporation.
  • dans le test de Bradford ou la méthode BCA (à l'acide bicinchoninique).
  • comme tampon d'extraction pour éviter d'endommager les protéines contenues dans les globules rouges rouges.
Il est entré dans la composition :
  • d'un tampon à faible teneur en saccharose.
  • d'une solution de Hank modifiée, une solution pseudo-physiologique.
Caractéristiques et avantages
  • Faible niveau de contamination par les métaux lourds, confirmé par des tests et garantissant la compatibilité du produit avec diverses applications.
  • Forte solubilité dans l'eau.
  • Liaison négligeable aux ions métalliques.
  • Moins toxique pour les cellules que d'autres tampons comme le Tris ou le phosphate.
  • Stable sur une grande plage de pH.
Forme physique
Substance lyophilisée, atomisée ou cristallisée.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Nishant Mehta et al.
Cell reports, 28(10), 2509-2516 (2019-09-05)
V-domain immunoglobulin (Ig) suppressor of T cell activation (VISTA) is an immune checkpoint protein that inhibits the T cell response against cancer. Similar to PD-1 and CTLA-4, a blockade of VISTA promotes tumor clearance by the immune system. Here, we report a
Camila Jordão Candido et al.
Nutrients, 12(1) (2019-12-22)
Consumption of omega-3 (n-3) polyunsaturated fatty acids (PUFA) is related to improvement in the inflammatory response associated with decreases in metabolic disorders of obesity, such as low-grade inflammation and hepatic steatosis. Linseed (Linum usitatissimum) oil is a primary source of
Essowè Mouzou et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 61, 564-573 (2016-02-04)
High manganese austenitic steels such as Fe-20Mn-1.2C alloys are among the most promising candidates for biodegradable stents applications due to their high strength, high ductility and their chemical composition. In the current work, 14 day static in-vitro tests were performed
Ekaterina Eremenko et al.
STAR protocols, 2(3), 100643-100643 (2021-07-27)
The organization of chromatin structure plays a crucial role in gene expression, DNA replication, and repair. Chromatin alterations influence gene expression, and modifications could be associated with genomic instability in the cells during aging or diseases. Here, we provide a
Luke Grundy et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 318(2), F298-F314 (2019-12-04)
Interstitial cystitis/bladder pain syndrome (IC/BPS) is a common chronic pelvic disorder with sensory symptoms of urinary urgency, frequency, and pain, indicating a key role for hypersensitivity of bladder-innervating sensory neurons. The inflammatory mast cell mediator histamine has long been implicated