Documents
296082
Sigma-Aldrich
Éther diéthylique
≥99.7%, anhydrous, contains 1 ppm BHT as inhibitor
Synonyme(s) :
DEE, Éther, Éther éthylique
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.12
Numéro Beilstein :
1696894
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Éther diéthylique, contains 1 ppm BHT as inhibitor, anhydrous, ≥99.7%
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Pression de vapeur
28.66 psi ( 55 °C)
8.56 psi ( 20 °C)
Pureté
≥99.7%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
320 °F
Contient
1 ppm BHT as inhibitor
Limite d'explosivité
36.5 %
Impuretés
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Résidus d'évap.
<0.0003%
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.3530 (lit.)
Point d'ébullition
34.6 °C (lit.)
34.6 °C
Pf
−116 °C (lit.)
Densité
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'éther diéthylique est un solvant organique inflammable hautement volatil. En cas de stockage prolongé, l′éther diéthylique peut former des peroxydes organiques ; ce processus peut être bloqué par l′ajout d′hydroxytoluène butylé (BHT) en guise de stabilisant. Le BHT piège les radicaux libres nécessaires à la formation des peroxydes.
Application
L′éther diéthylique a servi de solvant dans la préparation de 3-formyl-2,2,5,5-tétraméthyl-1-oxy-pyrroline à partir de 3-(N-méthoxy-N-méthylcarbamoyl)-2,2,5,5-tétraméthyl-1-oxy-pyrroline en présence de DIBAL.
Conditionnement
Voir nos options de récipients consignés.
En option
Réf. du produit
Description
Tarif
Gants suggérés pour une protection contre les projections
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Site-directed spin-labeling of nucleotides and the use of in-cell EPR to determine long-range distances in a biologically relevant environment
Azarkh M, et al.
Nature Protocols, 8(1), 131-131 (2013)
The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs,
Royal Society of Chemistry null
Diethyl ether (DEE) as a renewable diesel fuel.
No. 972978. SAE technical paper (1997)
Haijun Tong et al.
International journal of nanomedicine, 8, 1935-1946 (2013-06-06)
Genetically modified mesenchymal stem cells (MSCs) have great potential in the application of regenerative medicine and molecular therapy. In the present manuscript, we introduce a nanopolymer, polyethylenimine600-β-cyclodextrin (PEI600-β-CyD), as an efficient polyplex-forming plasmid delivery agent with low toxicity and ideal
Dai P Huynh et al.
Biomaterials, 29(16), 2527-2534 (2008-03-11)
The concept of this research is using poly(beta-amino ester) (PAE) as a duo-functional group for synthesis of the novel sensitive injectable hydrogel for controlled drug/protein delivery. Firstly, PAE made of 1,4-butanediol diacrylate and 4,4'-trimethylene dipiperidine is used as a pH-sensitive