H1637
cis-4-Hydroxy-L-proline
collagen synthesis inhibitor
Synonyme(s) :
(2S,4S)-(−)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylic acid, CHP
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Couleur
white to faint yellow
Pf
257 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
O[C@@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4-/m0/s1
Clé InChI
PMMYEEVYMWASQN-IMJSIDKUSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable