H139
HA-1077 dihydrochloride
solid, ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(5-Isoquinolinylsulfonyl)homopiperazine dihydrochloride, Fasudil dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: >10 mg/mL
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].O=S(=O)(N1CCCNCC1)c2cccc3cnccc23
InChI
1S/C14H17N3O2S.2ClH/c18-20(19,17-9-2-6-15-8-10-17)14-4-1-3-12-11-16-7-5-13(12)14;;/h1,3-5,7,11,15H,2,6,8-10H2;2*1H
Clé InChI
NOXXIYDYFSNHDF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- to relax cantilevers
- in the functional assessment of isolated coronary arteries
- to investigate the effect of azaindole-1, fasudil on acute hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable