Documents
GE17-5248-02
HisTrap High Performance
Cytiva 17-5248-02, pack of 5 × 5 mL
Synonyme(s) :
Colonnes de chromatographie chargée au nickel, colonnes HP, colonnes IMAC, colonnes de purification de protéines
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
Nomenclature NACRES :
NA.56
Conditionnement
pack of 5 × 5 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17-5248-02
Paramètres
4 ml/min (1 ml), 5 ml/min (5ml) flow rate (H2O at room temperature)
42 psi (H2O at room temperature.)
Taille du lit
16 mm × 25 mm
Volume du lit
5 mL
D.I. de la colonne
16 mm
Matrice
highly cross-linked 6% agarose
Taille moy. des particules
34 μm
cleaning
2-14(Ni2+-stripped medium.)
working range
3-12(Ni2+-stripped medium.)
Capacité
≥40 mg binding capacity (histidine-tagged protein/ml medium)(H20 at room temperature)
≥40 mg binding capacity (histidine-tagged protein/ml medium)(Protein binding capacity is protein-to-protein dependent.)
Description générale
Les colonnes HisTrap HP sont préremplies avec une phase Ni Sepharose High Performance et sont conçues pour assurer une purification simple et de grande résolution des protéines comportant une étiquette histidine par chromatographie d'affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC).
Les colonnes HisTrap HP de 1 ml et 5 ml sont conçues pour réaliser une purification simple en une seule étape des protéines avec une étiquette histidine. Les colonnes sont préremplies avec une phase Ni Sepharose High Performance à grande capacité de fixation et faible relargage d′ions nickel, qui assure une capture fiable des protéines cibles au cours des purifications répétées par IMAC.
Les colonnes HisTrap HP peuvent également servir à la purification des protéines étiquetées contenant des étiquettes polyhistidine longues ou courtes, telles que (histidine)4 ou (histidine)10. Comparativement à l′(histidine)6, l′(histidine)4, plus courte, se lie plus faiblement et l′(histidine)10, plus longue, se lie plus fortement. Cette différence de force de liaison peut être mise à profit pendant la purification ; puisque l′(histidine)10 se lie plus fortement, une concentration supérieure d′imidazole peut être ajoutée aux cellules lysées. Ceci peut faciliter l′élimination des contaminants qui pourraient sinon être copurifiés avec la protéine cible étiquetée.
La grande stabilité et la vaste compatibilité de la phase Ni Sepharose High Performance permettent de conserver l′activité biologique et d′augmenter le rendement du produit, tout en élargissant grandement l′éventail des conditions opératoires acceptables.
Pour purifier de plus grandes quantités de protéines avec étiquette histidine, opter pour les colonnes HisPrep FF 16/10 de 20 ml. La phase Ni Sepharose 6 Fast Flow, le milieu prérempli dans les colonnes HisTrap FF et HisPrep FF 16/10, permet de travailler à des débits élevés, ce qui facilite la transposition à plus grande échelle de la purification des protéines comportant une étiquette histidine.
Caractéristiques et avantages
  • Milieu chromatographique à grande capacité de fixation, d′au moins 40 mg/ml.
  • Compatible avec un large éventail d′agents réducteurs, de détergents, de dénaturants et autres additifs.
  • Relargage négligeable de Ni2+.
  • Simple à utiliser avec une seringue, une pompe ou un système de chromatographie tel qu′un modèle AKTA.
Stockage et stabilité
Stocker entre 4 et 30 °C (éthanol 20 %)
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Remarque sur l'analyse
Pour consulter le certificat d'analyse de ce produit, rendez-vous sur le site www.cytiva.com.
Informations légales
HisPrep is a trademark of Cytiva
HisTrap is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Articles
This page shows high-throughput screening using His MultiTrap™ HP and His MultiTrap™ FF 96-well filter plates from Cytiva.
This page shows how to perform a purification and on-column refolding of an insoluble his-tagged protein from an E. coli culture with HisTrap™ FF columns and ÄKTAprime from Cytiva.
This page describes principles and standard conditions for different purification techniques of histidine-tagged proteins using Cytiva products.
Protocoles
This page shows how to purify Strep-tag II recombinant proteins using StrepTrap HP 1 mL and 5 mL from Cytiva.
Ni Sepharose High Performance consists of highly cross-linked 6% agarose beads (34 µm) to which a chelating group has been immobilized and subsequently charged with Ni2+ ions.
This page shows how to purify protein A-tagged proteins using Cytiva products.
How to isolate proteins from inclusion bodies using Cytiva products.
Afficher tout