Merck
Passer à
G9048
GANT61
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,2′-[[Dihydro-2-(4-pyridinyl)-1,3(2H,4H)-pyrimidinediyl]bis(methylene)]bis[N,N-dimethyl-benzenamine, NSC 136476
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H35N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
429.60
MDL number:
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >2 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N2(C(N(CCC2)Cc4c(cccc4)N(C)C)c3ccncc3)Cc1c(cccc1)N(C)C
InChI
1S/C27H35N5/c1-29(2)25-12-7-5-10-23(25)20-31-18-9-19-32(27(31)22-14-16-28-17-15-22)21-24-11-6-8-13-26(24)30(3)4/h5-8,10-17,27H,9,18-21H2,1-4H3
InChI key
KVQOGDQTWWCZFX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GANT61 blocks hedgehog pathway signaling by inhibiting the transcripional activity of Gli1 (IC50 = 5 μM). GANT 61 led to a regression of 22Rv1 human prostate tumor cell xenografts in nude mice.
GANT61 is a Hh pathway Gli Inhibitor.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SML1887SML0826D7946
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >2 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
color
off-white to light yellow
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c