Key Documents
G8168
Sigma-Aldrich
G418 disulfate salt
solution, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Synonyme(s) :
Antibiotique G418
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H40N4O10 · 2H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
692.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.76
product name
G 418 disulfate salt solution, 50 mg/mL in H2O, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Source biologique
Micromonospora echinospora
Niveau de qualité
Stérilité
0.1 μm filtered
Gamme de produits
BioReagent
Forme
solution
Puissance
50-60 mg per mL
Poids mol.
692.7
Conditionnement
pkg of 10 and 100 mL
Concentration
50 mg/mL in H2O
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Couleur
colorless
Solubilité
H2O: 50 mg/mL, clear
Spectre d'activité de l'antibiotique
parasites
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OC[C@@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H]([C@H](C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
Clé InChI
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
Description générale
Structure chimique : aminoglycoside
Application
Le disulfate de G418 est un antibiotique aminoglycoside de structure similaire à la gentamycine qui est utilisé pour la sélection et le maintien de cellules procaryotes et eucaryotes. Les concentrations optimales pour la sélection et le maintien diffèrent selon la lignée cellulaire. La concentration nécessaire est de 5 μg/ml ou moins pour les bactéries et algues, et de 300-500 μg/ml pour les cellules animales.
Actions biochimiques/physiologiques
Mode d′action : G418 bloque la synthèse des polypeptides et l′élongation des protéines en inhibant la synthèse au niveau des ribosomes 70S et 80S.
Spectre antimicrobien : G418 a permis la sélection de cellules transfectées de façon stable par un plasmide contenant le promoteur iNOS et le gène de résistance à la néomycine ; cet antibiotique présente également une activité contre les protozoaires et helminthes.
Attention
Ce produit est stable pendant deux ans si conservé entre 2 et 8 °C.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Kelvin Kai-Wan Hui et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 23(3), 1784-1797 (2018-12-15)
Aberrant regulation of programmed cell death (PCD) has been tied to an array of human pathologies ranging from cancers to autoimmune disorders to diverse forms of neurodegeneration. Pharmacologic modulation of PCD signalling is therefore of central interest to a number
Jieru Li et al.
Nature structural & molecular biology, 27(11), 1032-1040 (2020-09-23)
Transcription activation by distal enhancers is essential for cell-fate specification and maintenance of cellular identities. How long-range gene regulation is physically achieved, especially within complex regulatory landscapes of non-binary enhancer-promoter configurations, remains elusive. Recent nanoscopy advances have quantitatively linked promoter
Frida C Mohlin et al.
Molecular immunology, 65(2), 367-376 (2015-03-04)
Atypical hemolytic uremic syndrome (aHUS) is a disease of complement dysregulation, characterized by hemolytic anemia, thrombocytopenia and acute renal failure. Mutations in complement inhibitors are major risk factors for development of aHUS. The three aHUS patients reported in this study
Fumika Koyano et al.
EMBO reports, 20(12), e47728-e47728 (2019-10-12)
Ubiquitylation of outer mitochondrial membrane (OMM) proteins is closely related to the onset of familial Parkinson's disease. Typically, a reduction in the mitochondrial membrane potential results in Parkin-mediated ubiquitylation of OMM proteins, which are then targeted for proteasomal and mitophagic
Lene Halkjær et al.
Frontiers in immunology, 11, 774-774 (2020-05-21)
We aimed at establishing a sensitive and robust assay for estimation of systemic complement activation at complement component C3 level in mouse and human plasma samples. In order to capture the activation products iC3b and C3dg in a specific and
Articles
Lentiviral vector systems prioritize safety features, with design precautions preventing replication. Good handling practices are essential for use.
Lentiviral vector systems prioritize safety features, with design precautions preventing replication. Good handling practices are essential for use.
Lentiviral vector systems prioritize safety features, with design precautions preventing replication. Good handling practices are essential for use.
Lentiviral vector systems prioritize safety features, with design precautions preventing replication. Good handling practices are essential for use.
Afficher tout
Protocoles
Lentivirus versions of genome modification technologies support successful CRISPR, RNAi, and ORF experiments.
Lentivirus versions of genome modification technologies support successful CRISPR, RNAi, and ORF experiments.
Lentivirus versions of genome modification technologies support successful CRISPR, RNAi, and ORF experiments.
Lentivirus versions of genome modification technologies support successful CRISPR, RNAi, and ORF experiments.
Afficher tout