EP5895130003
Rotor for Eppendorf® 5920R Centrifuges
FA-20x5, aerosol tight, to hold, 20 x 5.0 mL Eppendorf tubes, with Eppendorf QuickLock® rotor lid
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
to hold 20 x 5.0 mL Eppendorf tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
with Eppendorf QuickLock® rotor lid
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5895130003 (Global)
Paramètres
25,062 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5920R