Principaux documents
EP5495508007
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
FA-18x2-Kit, to hold, 18 x 1.5/2.0 mL tubes or spin columns, lid
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
lid
to hold 18 x 1.5/2.0 mL tubes or spin columns
FA-18x2-Kit
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5495508007
Paramètres
15,060 max. RCF (18,565 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5425
Description générale
Rotor for Eppendorf(R) 5425 Centrifuge
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG