EHU148961
MISSION® esiRNA
targeting human H3F3C
About This Item
Produits recommandés
Description
Powered by Eupheria Biotech
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
AGGAAAAGCACCCCCTCTACCTGCGGGGTGAAGCCTCATCGCTACAGGCCTGGGACCGTGGCGCTTCGAGAGATTCGTCGTTATCAGAAGTCGACCGAGCTGCTCATCCGGAAGCTGCCCTTCCAGAGGTTGGTGAGGGAGATCGCGCAGGATTTCAACACTGACCTGAGGTTTCAGAGCGCAGCCGTCGGTGCGCTGCAGGAGGCTAGCGAAGCGTACCTGGTGGGTCTGTTGGAAGATACTAACCTGTGTGCCATCCACGCTAAGAGAGTCACCATCATGCCC
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... H3F3C(440093)