E0504
Ecarin from Echis carinatus venom
prothrombin activator
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Echis carinatus venom
Niveau de qualité
Conditionnement
vial of 45-55 units
Température de stockage
−20°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves