Principaux documents
DUO92102
Sigma-Aldrich
Starter Kit Duolink® In Situ orange - souris/lapin
Synonyme(s) :
in situ Proximity Ligation Assay reagent, Protein Protein Interaction Assay reagent
About This Item
Code UNSPSC :
41116158
Nomenclature NACRES :
NA.32
Gamme de produits
Duolink®
Technique(s)
proximity ligation assay: suitable
Fluorescence
λex 554 nm; λem 576 nm (orange) (Cyanine 3; Zeiss Filter set 20)
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Application
L′essai de ligature de proximité (proximity ligation assay, PLA®) Duolink® permet la détection endogène d′interactions protéiques, de modifications post-traductionnelles et de niveaux d′expression de protéines au niveau d′une molécule individuelle dans des échantillons de cellules et de tissu fixés.
Pour utiliser ce produit, suivez le Protocole Duolink® par fluorescence in situ. Des instructions succinctes sont également disponibles.
Rendez-vous sur notre Centre d′information sur les essais PLA Duolink® pour en savoir plus sur la façon de réaliser une expérience avec Duolink®, les applications, la résolution des problèmes, etc.
Pour réaliser une expérience de PLA Duolink® in situ complète, vous vous avez besoin de deux anticorps primaires (validé par PLA, IHC, ICC ou IF) reconnaissant deux épitopes cibles. Ce starter kit fournit tous les autres réactifs nécessaires pour 30 réactions de PLA Duolink®, y compris une paire de sondes de PLA (anti-lapin PLUS et anti-souris MOINS), les réactifs de détection par fluorescence orange, les tampons de lavage et le milieu de montage. Notez que les anticorps primaires doivent provenir de la même espèce que les sondes PLA Duolink®. L′analyse se fait sur un équipement d′analyse par immunofluorescence standard.
Spécificité
Le Starter kit Duolink In situ orange - souris/lapin® nécessite un anticorps primaire de souris et un anticorps primaire de lapin. Les réactifs de détection par fluorescence orange sont souvent utilisés avec un filtre Cyanine 3.
Note d′application
Deux anticorps primaires développés dans des espèces différentes sont nécessaires. Testez vos anticorps primaires (de type IgG, monoclonaux ou polyclonaux) avec un test standard d′immunofluorescence (IF), d′immunohistochimie (IHC) ou d′immunocytochimie (ICC) pour déterminer les conditions optimales de fixation, de blocage et de titrage. Les réactifs de PLA in situ Duolink® peuvent être utilisés sur des cellules fixées, des cellules centrifugées sur un appareil Cytospin, des cellules cultivées sur une lame, fixées au formol et incluses dans la paraffine (FFPE), ou du tissu (frais ou congelé). Aucun nombre minimal de cellules n′est requis.
Laissez-nous faire le travail pour vous et découvrez notre Programme de service sur mesure pour accélérer vos projets Duolink®
Consulter la liste complète des produits Duolink®
Spécificité
Le kit de démarrage Duolink® in situ - orange - souris/lapin nécessite un anticorps primaire de souris et un anticorps primaire de lapin. Les réactifs de détection par fluorescence dans l'orange sont souvent utilisés avec un filtre pour cyanine 3.
Note d'application
Cette application nécessite deux anticorps primaires produits par des espèces différentes. Testez vos anticorps primaires (de type IgG, monoclonaux ou polyclonaux) avec un test standard d'immunofluorescence (IF), d'immunohistochimie (IHC) ou d'immunocytochimie (ICC) pour déterminer les conditions optimales de fixation, de blocage et de titrage. Les réactifs de PLA in situ Duolink® peuvent être utilisés sur des cellules fixées, des cellules centrifugées sur un appareil Cytospin, des cellules cultivées sur une lame, fixées au formol et incluses en paraffine (FFPE), ou du tissu (frais ou congelé). Aucun nombre minimal de cellules n'est requis.
Laissez-nous faire le travail pour vous et découvrez notre Programme de services sur mesure pour accélérer vos projets Duolink®.
Consulter la liste complète des produits Duolink®.
Le starter kit Duolink In situ orange - souris/lapin® a été utilisé dans des essais d′interaction in situ.
Caractéristiques et avantages
  • Aucune surexpression ou manipulation génétique nécessaire
  • Grande spécificité (moins de faux positifs)
  • Sensibilité à une seule molécule du fait de l′amplification par cercle roulant
  • Quantification relative possible
  • Aucun équipement spécial requis
  • Plus rapide et plus simple que la technique FRET
  • Exactitude accrue par rapport à co-IP
  • Résultats prêts à être publiés
Informations légales
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • DUO92002Duolink® In Situ PLA® Probe Anti-Rabbit PLUS, Affinity purified Donkey anti-Rabbit IgG (H+L)FDS
  • DUO92004Duolink® In Situ PLA® Probe Anti-Mouse MINUS, Affinity purified Donkey anti-Mouse IgG (H+L)FDS
  • DUO92007Duolink® In Situ Detection Reagents OrangeFDS
  • DUO82049Duolink® In Situ Wash Buffers, FluorescenceFDS
  • DUO82040Duolink® In Situ Mounting Medium with DAPIFDS
Pictogrammes
Health hazardCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Interactome analysis reveals ZNF804A, a schizophrenia risk gene, as a novel component of protein translational machinery critical for embryonic neurodevelopment
Zhou Y, et al.
Molecular Psychiatry (2017)
Tomokazu Sumida et al.
Nature immunology (2018-10-31)
Foxp3+ regulatory T cells (Treg cells) are the central component of peripheral immune tolerance. Whereas a dysregulated Treg cytokine signature has been observed in autoimmune diseases, the regulatory mechanisms underlying pro- and anti-inflammatory cytokine production are elusive. Here, we identify
Roberto Di Maio et al.
Science translational medicine, 10(451) (2018-07-27)
Missense mutations in leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) cause familial Parkinson's disease (PD). However, a potential role of wild-type LRRK2 in idiopathic PD (iPD) remains unclear. Here, we developed proximity ligation assays to assess Ser1292 phosphorylation of LRRK2 and, separately
Gunisha Sagar et al.
Gut, 65(7), 1165-1174 (2015-06-11)
New-onset diabetes and concomitant weight loss occurring several months before the clinical presentation of pancreatic cancer (PC) appear to be paraneoplastic phenomena caused by tumour-secreted products. Our recent findings have shown exosomal adrenomedullin (AM) is important in development of diabetes
Shaida Ouladan et al.
International journal of oncology, 46(6), 2595-2605 (2015-04-23)
Solitary fibrous tumors (SFTs) are rare mesenchymal neoplasms, displaying variable morphological and clinicopathological features. Supportive immunohistochemical markers such as CD34, CD99, BCL2 and LSD1 are commonly applied in the differential diagnosis of SFTs, although none is sufficiently sensitive or specific
Articles
Duolink® proximity ligation assay used to study neuron interactions furthering neuroscience research.
Protocoles
This page details the Duolink® In Situ Short Protocol for fluorescence detection
Ce protocole décrit comment réaliser une détection des protéines par immunofluorescence dans les cellules et les tissus.
This protocol describes how to perform immunofluorescent detection of proteins in cells and tissue.
Contenu apparenté
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Réactifs pour interactions entre protéines et acides nucléiques, ressources permettant d'étudier les interactions protéines/ARN, protéines/ADN et protéines/protéines, et applications associées.
Afficher tout