Merck
D1408
Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco
Liquid (10X), without MgCl₂ and CaCl₂, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
DPBS
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.75
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco, 10×, Modified, without calcium chloride and magnesium chloride, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
sodium pyruvate: no
glucose: no (Dextro)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Le tampon phosphate salin de Dulbecco (DPBS) est une solution saline équilibrée.
Application
La solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco 10X est une solution mère utilisée pour préparer du 1X D-PBS dans de l′eau de qualité culture cellulaire (W3500). Le D-PBS est utilisé pour laver les cellules lors de leur préparation et transfert en série.
Le tampon phosphate salin de Dulbecco a été utilisé dans les applications suivantes :
  • culture microfluidique de cellules souches embryonnaires de souris (mESC)
  • dissolution de l'albumine dans des essais d'adsorption
  • expériences de culture de cellules PC12
Still not finding the right product?
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c