Tampon phosphate salin (PBS)
Le tampon phosphate salin, ou solution saline tamponnée au phosphate, ou encore solution PBS, est constitué d'eau et de sels. Il est non toxique et est utilisé dans de nombreux laboratoires. Le PBS standard est généralement constitué de chlorure de sodium, de chlorure de potassium, de dihydrogénophosphate de potassium et d'hydrogénophosphate disodique. Le pH standard des formulations de PBS varie entre 7 et 7,4.
Products
Le tampon phosphate salin (PBS) en culture cellulaire
Le tampon phosphate salin (PBS) est une solution isotonique. Contrairement à l'eau, il empêche les cellules de se rompre ou de se recroqueviller en raison de l'osmose, et sa formulation est non toxique pour les cellules. C'est la raison pour laquelle il est largement utilisé dans la production de cultures cellulaires et le développement de procédés upstream. Il maintient le pH des cellules en milieu de culture et peut aussi extraire le sérum des cellules avant leur détachement. Des études ont montré que le PBS peut servir de milieu de transfert pour le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2) pendant 7 jours maximum. Il convient en outre à la fixation et à l'immunocoloration dans les applications de culture cellulaire. Il peut aussi servir à obtenir des spermatozoïdes à partir de prélèvements vaginaux.
La solution saline tamponnée au phosphate de Dulbecco (DPBS)
La solution saline tamponnée au phosphate de Dulbecco (DPBS) est une solution saline équilibrée qui joue un rôle essentiel dans les applications de culture cellulaire. Elle facilite le maintien de l'équilibre osmotique intra et extracellulaire et sert d'agent de dilution, d'irrigation et de transport. De plus, le DPBS constitue un système tampon capable de stabiliser le milieu dans la plage de pH physiologique de 7,2 à 7,6. Le DPBS maintient le métabolisme cellulaire normal en s'associant à certains glucides (le glucose notamment) pour fournir de l'énergie aux cellules. Il fournir également aux cellules l'eau et les ions inorganiques essentiels, nécessaires à leur bon fonctionnement. Le DPBS peut, ou non, contenir du chlorure de calcium et du chlorure de magnésium. Il peut être utilisé dans la récupération, la manipulation et le transfert des embryons et des gamètes humains. Il a également des applications dans divers autres domaines, par exemple la dissociation cellulaire, la dissection des tissus et l'immunocoloration.
Le tampon phosphate salin (PBS) comme diluant/solution de lavage
Le tampon phosphate salin (PBS) peut être utilisé pour remettre en suspension les poudres lyophilisées de suppléments pour la culture cellulaire. Il permet aussi de diluer les solutions mères jusqu'aux solutions de travail. Le PBS sert par ailleurs de tampon de lavage dans divers domaines tels que le western blotting, les essais immuno-enzymatiques (tests ELISA), l'immunohistochimie, la dissociation tissulaire, la culture cellulaire, les procédures hématologiques et les procédures de biologie moléculaire. Il convient également à la remise en suspension et à la sonication des cellules bactériennes.
Le tampon phosphate salin (PBS) comme agent de blocage
Le tampon phosphate salin (PBS) avec Tween 20 agit comme un agent de blocage dans les techniques de western blotting et d'ELISA.