CLS3284
Corning® CellSTACK® accessories
tubing I.D. 9.5 mm, L 7 cm, filter size 37 mm , hydrophobic glass fiber, sterile, cap (vent), case of 4
Synonyme(s) :
Cellstack accessory
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cap (vent)
Stérilité
sterile
Conditionnement
case of 4
Fabricant/nom de marque
Corning 3284
Longueur
7 cm
Taille du filtre
37 mm , hydrophobic glass fiber
D.I. du tuyau
9.5 mm